Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native, w/W1
Descripción
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de plantillas monocatenarias en presencia de dNTP y un primer. La solución al 1 % de detergente W-1 que se incluye puede mejorar la termoestabilidad de la enzima cuando se añade a una concentración final del 0,05 % (v/v).
La ADN polimerasa Taq consiste en un solo polipéptido con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5'→3' y una actividad de exonucleasa de 5'→3' (ver figura). Con la ADN polimerasa Taq, obtendrá lo siguiente:
- Posibilidad de seleccionar la enzima nativa o recombinante
- Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
- Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
Aplicaciones
Amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), ADNmc de secuenciación y secuenciación de ciclos
Fuerte
La enzima nativa se purifica de Thermus aquaticus YT1.
Definición de unidad
Una unidad de ADN de polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmol de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 u/μl |
| Contenido y almacenamiento | –20°C |
| Descripción | Taq DNA Polymerase, 100 Unit, 5μL Concentration, Liquid, Colorless, 3'-A Overhang, Taq DNA Polymerase, 1X Low GC-Rich PCR Performance, Standard, Reaction Speed, Separate Components Reaction Format |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 100 Unit(s) |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Sobrante | 3'-A |
| Incluye | Taq DNA polymerase (20μL), 10X PCR buffer without magnesium (1.25mL), 50mM Magnesium chloride (1mL), 1% W-1 (500μL) |
| Fuente | Thermus aquaticus YT1 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.