Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Código de producto. p-200086899 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X con KCl
Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X sin detergente
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Nombre del producto químico o material unitSize
11859622 Tampón Taq 10X sin detergente paquete de 4
11819622 Tampón Taq 10X con KCl paquete de 4
11879602 Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2 4 PCS
11899612 Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 paquete de 4
11809622 Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2 paquete de 4
5 options
Código de producto. 11859622
Marca: Thermo Scientific™ B55
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Control de calidad
  • Se analizó la ausencia de endo y exodeoxyribonucleasas, ribonucleasas y también funcionalmente en la amplificación de un fragmento de ADN de 956 bp de un gen monocopia de ADN genómico humano
Composición
  • 100 mM de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C)
  • 500 mM de KCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón Taq 10X sin detergente
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Forma física Líquido
Cantidad 4 x 1.25 mL
Incluye Contiene:
• 4 x 1,25 ml de tampón Taq 10X sin detergente Almacenar a - 20 °C.