Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Código de producto. 11819622 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X con KCl
Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X sin detergente
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Nombre del producto químico o material unitSize
11819622 Tampón Taq 10X con KCl paquete de 4
11859622 Tampón Taq 10X sin detergente paquete de 4
11879602 Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2 4 PCS
11899612 Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 paquete de 4
11809622 Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2 paquete de 4
5 options
Código de producto. 11819622
Marca: Thermo Scientific™ B38
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
  • Los tampones Taq 10X Thermo Scientific son tampones listos para usar para PCR con ADN polimerasa Taq (tanto recombinantes como naturales).
  • Disponible en diferentes composiciones y también sin detergentes.
  • Almacenar a -20°C
El tampón Taq 10X con KCl (B38) incluye:
  • 100 mM de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C)
  • 500 mM de KCl
  • Detergente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Tampón Taq 10X con KCl
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Forma física Líquido
Cantidad 4 x 1.25 mL
Incluye Contiene:
• 4 x 1,25 ml de tampón Taq 10X con KCl Almacenar a - 20 °C.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.