Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Construction Kit with manual
Marca:  Invitrogen™ AM1620M
997.92 EUR hasta el 2023-12-15
Use el código promocional "21275" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10085604
  • 1386.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-12-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de construcción de ARNip Invitrogen™ Silencer™ se utiliza para la síntesis de ARNip mediante la transcripción in vitro de plantillas de ADN y cuesta menos por ARNip que la síntesis química. El kit incluye reactivos suficientes para sintetizar 15 ARNip.
  • Reduzca el tiempo de preparación de ARNip: genere hasta 15 ARNip en menos de 24 horas
  • Consiga cientos de transfecciones por reacción
  • Especificaciones
    Especificaciones
    El tampón de hibridación de ADN, primer promotor T7, tampón de reacción Klenow, 10X dNTP, Exo– Klenow, mezcla de enzimas T7, tampón de reacción T7, mezcla de NTP 2X, tampón de digestión, DNasa, ARNasa, ADN de control de sentido y ADN de control antisentido deben almacenarse a –20°C. El tampón de unión de ARNip, tampón de lavado de ARNip, cartuchos de filtro y los tubos deben almacenarse a temperatura ambiente. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
    ARNip transcrito in vitro
    Silencer™, Ambion™
    Control de transcripción
    15
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.