Learn More
Masterflex™ Conjunto de campana final de cabeza de bomba estándar I/P™
Click to view available options
Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Piezas de repuesto para mantener su cabezal de bomba en funcionamiento por más tiempo.
- Son necesarios dos conjuntos de campana final para un conjunto de cabezal completo
- Elija las piezas de repuesto adecuadas para su tamaño de cabezal de bomba estándar I/P™
- Apto para su uso con cabezales de bomba estándar I/P™ 82
- Carcasa duradera de policarbonato (PC) y rotor de acero laminado en frío (CRS)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Cabezales de bomba estándar I/P™ 82 |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de tubos | 82 tubos de precisión de I/P™ |
| Material del rotor | Acero laminado en frío (CRS) |