Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas en bobina de silicona curada al platino I/P™
Código de producto. 13266980
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Caudal:
13 000 ml/min.
De 0,01 a 4 l/min.
De 0,01 a 8 l/min.
Tamaño de la unidad:
100 pies
150 pies
200 pies
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Caudal unitSize
13266980 9,5 mm De 0,01 a 8 l/min. 150 pies
13276980 12,7 mm 13 000 ml/min. 100 pies
13256980 6,4 mm De 0,01 a 4 l/min. 200 pies
3 options
Código de producto. 13266980
Marca: Masterflex™ 9640373
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca el riesgo de atrapamiento de partículas con una superficie interior lisa
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • No contiene aditivos lixiviables, por lo que protege los líquidos más sensibles y valiosos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Silicona (curada al platino)
Longitud global (métrico) 4570 cm
Para utilizar con (aplicación) Sectores farmacéutico y de biotecnología
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 74
Caudal De 0,01 a 8 l/min.
Manguera dentada 3/8 pulg
Método de esterilización Autoclave o radiación gamma
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas