Learn More
Masterflex™ Tubos sanitarios de precisión de silicona curada con peróxido I/P™
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA |
| Descripción | Tubos de silicona curada con peróxido con bobina, I/P 73, tamaño de púa de 9,52 mm (3/8 pulgadas), 45,72 m (150 ft) |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | Silicona (curada al peróxido) |
| Diámetro exterior (imperial) | 9,5 mm |
| Longitud global (métrico) | 45,7 m |
| Para utilizar con | Bomba serie I/P |
| Tamaño de los tubos | 73 |
| Caudal | 8000 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Mostrar más |