Learn More
Molecular Probes™ Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin
Código de producto. 11599086
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11599086 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11599086 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor M1602
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nα-(3-maleimidilpropionil)biocitina
La biocitina de Na-(3-maleimidilpropionil) que reacciona al tiol se puede usar para unir biotina a biomoléculas que se pueden detectar posteriormente con conjugados de avidina o estreptavidina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente