Learn More
Invitrogen™ Control negativo n.° 1 para mimetizadores de miARN mirVana™
Descripción
mirVana miRNA Mimic Negative Control No. 1 is a non-targeting control for experiments with mirVana miRNA mimics. Transfected using the same methodology as positive controls and experimental miRNA mimics, it provides a baseline for evaluating effects on target gene expression. Extensively tested in human cell lines and tissues, it ensures no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate gene expression studies. Key properties include reliability, superior specificity, and versatile use in vitro and in vivo.
Ahora hemos lanzado la segunda generación de mimetizadores miARN que:
- Presentan un efecto máximo y uniforme in vitro en concentraciones bajas
- No son tóxicos
- Ofrecen una excelente especificidad gracias a la exclusiva modificación de la cadena pasajera
- Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
- Se pueden utilizar in vitro e in vivo y le ofrecen uniformidad a lo largo de todo el proyecto de investigación
Control negativo n.° 1 para mimetizador de miARN mirVana™
El control negativo n.° 1 para mimetizador de miARN mirVana™ está diseñado para usarse como control negativo para experimentos con mimetizadores de miARN mirVana™. Para transfectar el control negativo, utilice la misma metodología que emplea para el control positivo (como el control positivo miR-1) y para los mimetizadores de miARN mirVana™ experimentales. Utilice la expresión de los genes objetivo de las muestras transfectadas con el control negativo como base para evaluar el efecto del mimetizador de miARN de control y experimental en la expresión de los genes objetivo.
El control negativo n.° 1 para mimetizadores de miARN mirVana™ es una molécula mimetizadora de miARN de secuencia aleatoria que se ha sometido a numerosas pruebas con líneas de células y tejidos humanos y se ha validado para no producir efectos identificables en la función conocida del miARN.
Controles mimetizadores de primera generación
Nuestros mimetizadores (y controles) de primera generación de miARN, precursores de miARN Invitrogen™ Pre-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos mimetizadores de miARN mirVana™. Estos mimetizadores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos mimetizadores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C o inferior. No almacenar en un congelador sin escarcha. |
| Tipo de control | Control negativo |
| RNAi Type | miARN Mimic |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ARN sin codificación y Mirna |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Línea de productos | mirVana |
| Tipo de producto | miARN Mimic |
| Método de purificación | HPLC |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 nmol |
| Mostrar más |