Learn More
Invitrogen™ Mimetizador de miARN mirVana™, control positivo miR-1
Descripción
Los mimetizadores de miARN son pequeñas moléculas de ARN bicatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e imitar específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
Ahora hemos lanzado la segunda generación de mimetizadores miARN, los mimetizadores de miARN mirVana™ que:
Ahora hemos lanzado la segunda generación de mimetizadores miARN, los mimetizadores de miARN mirVana™ que:
- Presentan un efecto máximo y uniforme in vitro en concentraciones bajas
- No son tóxicos
- Ofrecen una excelente especificidad gracias a la exclusiva modificación de la cadena pasajera
- Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
- Se puede utilizar in vitro e in vivo, lo que le ofrece consistencia a lo largo de todo su proyecto de investigación
Los controles positivos y negativos también están disponibles para su uso junto con mimetizadores de miARN mirVana™ en experimentos de regulación al alza de miARN.
Control positivo miR-1 de mimetizador de miARN mirVana™
El control positivo miR-1 de mimetizador de miARN mirVana™ está diseñado para imitar miARN de miR-1 maduro después de la entrega en células de mamíferos. miR-1 se asocia a la regulación a la baja de muchos genes. En particular, se ha demostrado que la regulación a la baja mediada por miR-1 de la proteína tirosina cinasa 9 (PTK9) se produce a nivel de ARNm. El control positivo de miR-1 está destinado a utilizarse como control positivo para experimentos de transfección con mimetizadores de miARN mirVana™. Supervise la actividad del control positivo miR-1 a través de su silenciamiento génico de PTK9, usando PCR de transcripción inversa en tiempo real para detectar el ARNm de PTK9.
Controles mimetizadores de primera generación
Nuestros mimetizadores (y controles) de primera generación de miARN, precursores de miARN Ambion™ Pre-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos mimetizadores de miARN mirVana™. Estos mimetizadores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos mimetizadores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha. |
| Descripción | Mimetizador de miARN mirVana™, 20 nmol, Líquido, Tinte no conjugado, Tipo de iARN Pre-miRNA, Tipo de control positivo, Utilizado para análisis de miARN y ARN no codificante, Purificación purificada, Temperatura de almacenamiento a –20 °C, Solo para uso en investigación |
| Tipo de control | Control positivo |
| RNAi Type | miARN Mimic |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ARN sin codificación y microARN |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Línea de productos | mirVana |
| Tipo de producto | miARN Mimic |
| Método de purificación | Purificado |
| Cantidad | 20 nmol |
| Mostrar más |