Learn More
Invitrogen™ Mimetizador de miARN mirVana™, control positivo miR-1
Código de producto. 13365374
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
5 nanomoles
50 nanomoles
13365374 50 nmol 50 nanomoles
13375374 5 nmol 5 nanomoles
13385374 20 nmol 20 nanomoles
13395374 250 nmol 250 nanomoles
4 options
Código de producto. 13365374
Marca: Invitrogen™ 4464064
Mimetizador de miARN mirVana™, control positivo miR-1
Los mimetizadores de miARN son pequeñas moléculas de ARN bicatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e imitar específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
Ahora hemos lanzado la segunda generación de mimetizadores miARN, los mimetizadores de miARN mirVana™ que:
  • Presentan un efecto máximo y uniforme in vitro en concentraciones bajas
  • No son tóxicos
  • Ofrecen una excelente especificidad gracias a la exclusiva modificación de la cadena pasajera
  • Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
  • Se puede utilizar in vitro e in vivo, lo que le ofrece consistencia a lo largo de todo su proyecto de investigación
    Los controles positivos y negativos también están disponibles para su uso junto con mimetizadores de miARN mirVana™ en experimentos de regulación al alza de miARN.
    Control positivo miR-1 de mimetizador de miARN mirVana™
    El control positivo miR-1 de mimetizador de miARN mirVana™ está diseñado para imitar miARN de miR-1 maduro después de la entrega en células de mamíferos. miR-1 se asocia a la regulación a la baja de muchos genes. En particular, se ha demostrado que la regulación a la baja mediada por miR-1 de la proteína tirosina cinasa 9 (PTK9) se produce a nivel de ARNm. El control positivo de miR-1 está destinado a utilizarse como control positivo para experimentos de transfección con mimetizadores de miARN mirVana™. Supervise la actividad del control positivo miR-1 a través de su silenciamiento génico de PTK9, usando PCR de transcripción inversa en tiempo real para detectar el ARNm de PTK9.
    Controles mimetizadores de primera generación
    Nuestros mimetizadores (y controles) de primera generación de miARN, precursores de miARN Ambion™ Pre-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos mimetizadores de miARN mirVana™. Estos mimetizadores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos mimetizadores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha.
Descripción Mimetizador de miARN mirVana™, 50 nmol, Tinte no conjugado, Tipo de iARN Pre-miRNA, Tipo de control positivo, Utilizado para análisis de miARN y ARN no codificante, Purificación mediante HPLC, Temperatura de almacenamiento a –20 °C, Solo para uso en investigación
Tipo de control Control positivo
RNAi Type miARN Mimic
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ARN sin codificación y microARN
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos mirVana
Tipo de producto miARN Mimic
Método de purificación HPLC
Cantidad 50 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente