Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
Código de producto. 13483079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
5 nanomoles
cada uno
13483079 0,25 nmol cada uno
13493079 1 nmol cada uno
13426696 5 nmol 5 nanomoles
13436696 20 nmol 20 nanomoles
13486696 250 nmol 250 nanomoles
5 options
Código de producto. 13483079
Marca: Ambion™ 4464074
ARN bicatenarios pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
mirVana miRNA Mimics are designed to mimic endogenous microRNAs (miRNAs) and are excellent for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications.
mirVana miRNA Mimics are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
Los mimetizadores de miARN son ARN de doble cadena pequeños y modificados químicamente que imitan a los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación de la actividad del miARN. Los mimetizadores de miARN mirVana™ son más específicos que sus predecesores debido a las modificaciones químicas propietarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
RNAi Type miARN
Tipo de producto final Mimetizadores e inhibidores mirVana™
Cantidad 0,25 nmol