Learn More
Invitrogen™ FungaLight™ Yeast CFDA, AM/Propidium Iodide Vitality Kit
Descripción
El kit de vitalidad de AM/yoduro de propidio CFDA de levaduras FungaLight™ combina un sustrato de esterasa permeable celular con un indicador de integridad de la membrana para evaluar la vitalidad de las células de levadura por citometría de flujo o microscopía. El acetoximetil éster (AM) del sustrato de la esterasa 5-carboxifluoresceína diacetato (CFDA) permite que este reactivo permee las membranas celulares. Una vez dentro de la célula, el bloqueo lipofílico y los grupos de diacetato son escindidos por esterasas no específicas, lo que da lugar a una forma fluorescente y cargada que se escapa de las células muy lentamente. Por el contrario, el indicador de integridad de la membrana, yoduro de propidio, penetra en las levaduras con membranas dañadas. Con una mezcla adecuada de las tinciones de CFDA, AM y yoduro de propidio, las levaduras con esterasa activa con membranas celulares intactas se tiñen de verde fluorescente, mientras que las levaduras con membranas dañadas se tiñen de rojo fluorescente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de levadura |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 3 viales de 5-CFDA (1 mg por vial), 1 vial de yoduro de propidio y 1 vial de DMSO. Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de vitalidad de AM/yoduro de propidio |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Emission | PI: 490⁄635, CFDA: 492⁄517 |
| Formulario | Sólido |
| Formato | Tubos, portaobjetos |
| Mostrar más |