missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ I-Ek Monoclonal Antibody (14-4-4S)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ MA170066

Código de producto. 11514453

  • 475.00€ / 250 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

MA1-70066 detects I-Ek in mouse samples. MA1-70066 has been successfully used in flow cytometry and cytotoxicity studies. The MA1-70066 immunogen is C3H.

MHC (major histocompatibility complex) class II molecules are transmembrane glycoproteins expressed on the surface of professional antigen-presenting cells, such as macrophages, dendritic cells and B cells. Before their exposition on the cell surface, the MHC class II molecules react with endocytosed exogenous antigens, which are then presented to the T cells. The antigen-binding grove between MHC class II alpha and beta chain is open at both ends and is 15-24 amino acid residues long. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

I-Ek
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P04230, P14439
H2-Ea-ps, H2-Eb1
C3H.
250 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Cytotoxicity Assay, Flow Cytometry
14-4-4S
Unconjugated
H2-Eb1
AI323765; cell surface glycoprotein; E-alpha-f; H-2 class II histocompatibility antigen, E-D alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, E-K alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, E-U alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, I-E beta chain; H-2Ea; H2-Ea; H2-Ea-ps; H2Eb; H-2Eb; H2-Eb1; H2-IE-alpha; histocompatibility 2, class II antigen E alpha; histocompatibility 2, class II antigen E alpha, pseudogene; histocompatibility 2, class II antigen E beta; Ia3; Ia-3; Ia4; Ia-4; I-E alpha MHC class II; I-E beta MHC class II; I-Ealpha; major histocompatibility complex H-2E beta chain; MGC117888; MHC class II antigen E alpha; MHC class II IE-b; MHC class II protein; MHC H2-IE-beta cell surface glycoprotein
Mouse
Protein G
RUO
100504404, 14969
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado