Learn More
Molecular Probes™ BacLight™ RedoxSensor™ Green Vitality Kit
Código de producto. 10740964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 kits
Tamaño de la unidad:
cada uno
10740964 200 kits cada uno
1 options
Código de producto. 10740964
Marca: Molecular Probes™ B34954
Kit de vitalidad BacLight™ RedoxSensor™ Green
El reactivo verde RedoxSensor™ incluido en el kit de vitalidad Bac Light™ RedoxSensor™ Green es un indicador de la actividad de la reductasa bacteriana. Esta actividad de la reductasa es, a su vez, un marcador fiable para los cambios en la función de la cadena de transporte de electrones y para los cambios en la vitalidad que ocurren después del tratamiento con antibióticos. El reactivo RedoxSensor™ Green penetra en bacterias grampositivas y gramnegativas. Tras la reducción, el reactivo RedoxSensor™ Green producirá una señal verde fluorescente estable en 10 minutos compatible con las técnicas de fijación con formaldehído.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Bacterias
Contenido y almacenamiento Contiene un vial de RedoxSensor™ Green (200 μl, solución de 1 mm en DMSO), un vial de yoduro de propidio (300 μl, solución de 20 mm en DMSO), un vial de azida sódica (1 ml de una solución de 2 M en agua) y un vial de CCCP (400 μl, 5 mm en DMSO).
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo
Tipo de producto Kit de vitalidad verde
Tipo de colorante RedoxSensor™ Green, PI
Emission PI: 490⁄635, RedoxSensor™ Green: 490⁄520
Formulario Solución
Formato Tubos, portaobjetos
Línea de productos BacLight, RedoxSensor
Cantidad 200 kits
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)