Learn More
Molecular Probes™ Kit de potencial de la membrana bacteriana Bac Light™
Descripción
El kit de potencial de la membrana bacteriana Bac Light™ el tinte indicador del potencial de la membrana fluorescente, DiOC2(3), junto con un protonóforo (CCCP) y un tampón premezclado. El DiOC2(3) en concentraciones bajas muestra fluorescencia verde en todas las células bacterianas, pero se concentra más en células sanas que mantienen el potencial de la membrana, haciendo que el tinte se asocie y la emisión de fluorescencia cambie a rojo. Las poblaciones bacterianas rojas y verdes fluorescentes se distinguen fácilmente mediante un citómetro de flujo. El CCCP se incluye en el kit para su uso como control porque elimina el gradiente protónico, lo que elimina el potencial de membrana bacteriana.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene DiOC2(3) (1,2 ml de solución de 3 mM en DMSO), CCCP (300 μl de solución de 500 μM en DMSO) y PBS (200 ml). Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo potencial de membrana |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de potencial de membrana bacteriana |
| Tipo de colorante | Sondas de potencial de membrana |
| Emission | 482⁄497 |
| Formato | Tubo(s) |
| Línea de productos | BacLight |
| Cantidad | 1 kit |
| Mostrar más |