Learn More
uvex Gafas de seguridad para soldadura i-5
Código de producto. p-7228506 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Pantalla de soldadura 1.7
Pantalla de soldadura 3
Pantalla de soldadura 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tinción de lente unitSize
17747679 Pantalla de soldadura 1.7 cada uno
17757679 Pantalla de soldadura 3 cada uno
17767679 Pantalla de soldadura 5 cada uno
3 options
Código de producto. 17747679
Marca: uvex 9183041
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protección fiable gracias a un diseño innovador y moderno: con protector ocular y protector lateral x-tended, se puede confiar en el Uvex i-5 para proteger los ojos en muchas situaciones.
Las características sofisticadas aseguran una comodidad superior al usuario incluso durante largos períodos de uso.
Características generales
  • Gafas de seguridad para soldadura deportivas premium con una variedad de características y opciones de personalización
  • Robusta lente de policarbonato con tecnología de recubrimiento Infradur probada de Uvex: lente permanente antivaho y resistente a arañazos
  • La montura adicional opcional proporciona una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad
  • Sin metal
  • Color de la montura: negro, verde
Características de protección
  • Certificado conforme a la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 169 (protección frente a soldaduras)
  • Protección IR según EN 169 con perfecto reconocimiento de color según EN 172
  • UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
  • Protector ocular X-tended: la tecnología de montura de sellado suave envuelve la frente y ofrece protección contra la penetración de partículas
  • El protector lateral X-tended ofrece protección lateral adicional
  • La montura ergonómica con brazos laterales ajustables en varias etapas permite un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste en cualquier forma de cabeza o rostro
  • Piezas para las orejas suaves para una sujeción cómoda y segura sin crear puntos de presión
  • La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Infradur Plus
Revestimiento de lente Anti-fog
Descripción Antivaho, resistente a chispas de soldadura, resistente a arañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 169
Tinción de lente Pantalla de soldadura 1.7
Tipo de producto Welding Spectacles
Color de marco Verde, negro
Material Policarbonato
Desechables Reusable
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400