Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Ciano
Código de producto. p-3133827 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10343055 250 mm cada uno
10580136 50 mm cada uno
10271225 150 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10343055
Marca: Thermo Scientific™ 22805254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para HPLC HyPURITY están muy caracterizadas, probadas y validadas.
Las columnas para HPLC de ciano Thermo Scientific™ HyPURITY™ están basadas en la sílice HyPURITY de 190 Å, la más alta calidad disponible y esencialmente sin metales, con una excepcional capacidad de estabilización a pH alto y bajo. El robusto proceso de fabricación garantiza la reproducibilidad y la calidad óptima, lote tras lote. En el proceso de fabricación se tiene mucho cuidado para garantizar una superficie de sílice ampliamente homogénea. Esta superficie es un precursor clave en la preparación de fases unidas uniformes. Generalmente, la funcionalidad del ciano es menos hidrófoba y, por lo tanto, se retienen menos los compuestos en comparación con otras fases de alquilo, aunque tiene una fuerte interacción dipolar. Además, el ciano puede funcionar en condiciones de fase reversa o fase normal/HILIC.
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cojinete de agitador SVL™
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 4%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa, fase normal, selectividad polar
Material Vidrio
Tipo Cuerpo de rótula