Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Ciano
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas para HPLC de ciano Thermo Scientific™ HyPURITY™ están basadas en la sílice HyPURITY de 190 Å, la más alta calidad disponible y esencialmente sin metales, con una excepcional capacidad de estabilización a pH alto y bajo. El robusto proceso de fabricación garantiza la reproducibilidad y la calidad óptima, lote tras lote. En el proceso de fabricación se tiene mucho cuidado para garantizar una superficie de sílice ampliamente homogénea. Esta superficie es un precursor clave en la preparación de fases unidas uniformes. Generalmente, la funcionalidad del ciano es menos hidrófoba y, por lo tanto, se retienen menos los compuestos en comparación con otras fases de alquilo, aunque tiene una fuerte interacción dipolar. Además, el ciano puede funcionar en condiciones de fase reversa o fase normal/HILIC.
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 4% |
| Mostrar más |