Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase inversa HyPURITY™ C8, 5 μm, 2,1 mm x 50 mm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Columnas de elevada pureza de sílice y de alta calidad.
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 8% |
| Mostrar más |