Descripción
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con el soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomo
- La desactivación terminal polar ofrece una selectividad alternativa
- Columnas de elevada pureza de sílice y de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | HyPURITY |