Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores HyPURITY™ AQUASTAR™
Código de producto. 10774647 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10774647 4 mm 5 μm paquete de 4
10168044 3 mm 3 μm paquete de 4
10505615 2,1 mm 3 μm paquete de 4
3 options
Código de producto. 10774647
Marca: Thermo Scientific™ 22505014001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con el soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomo
  • La desactivación terminal polar ofrece una selectividad alternativa
  • Columnas de elevada pureza de sílice y de alta calidad
Requiere:
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 10 %
pH De 2 a 8
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 190 &Angst;
Área de la superficie 200 m2/g
Diámetro (métrico) 4 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1
Línea de productos HyPURITY