Learn More
Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™
Código de producto. 15391557
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Marfil
Marrón
Marrón
Morado
Naranja
Negra
Rosa
Verde
Estilo de punta de aguja:
11° regular
17° corto
Bisel triple de 11°
Longitud (métrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15391557
Marca: Terumo™ 8AN3013R1
Edge
Haga que los procedimientos sean lo más indoloros posible con agujas de acero inoxidable extremadamente afiladas y fiables. Las agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Terumo™ Agani™ incluyen un exclusivo diseño de doble bisel sin látex para ofrecer la máxima comodidad.
  • Fabricadas con polipropileno, acero inoxidable, resina de epoxi y aceite de silicona de dimetil
  • Todas las agujas se suministran estériles envueltas en bolsas individuales a prueba de manipulación
  • El sencillo sistema de codificación por colores permite identificar fácilmente los tamaños necesarios
  • Uso con una amplia gama de jeringas estériles
  • Las agujas se esterilizan con óxido de etileno hasta un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10 - 6 clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
  • Marcado CE y sin látex
  • Se suministra en cajas de 100 agujas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
Material Aceite de dimetilsilicona, Resina epoxi, Polipropileno, Acero inoxidable
Color Amarillo
Calibre de aguja 30 G
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 13 mm
Tipo de producto Aguja hipodérmica estéril de un solo uso
Desechables Sí
Cantidad Caja de 100
Estilo de punta de aguja 11° regular
Para utilizar con (equipo) Jeringas estériles
Esterilidad Estéril