Learn More
Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Marfil
Marrón
Marrón
Morado
Naranja
Negra
Rosa
Verde
Estilo de punta de aguja:
11° regular
17° corto
Bisel triple de 11°
Longitud (métrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Fabricadas con polipropileno, acero inoxidable, resina de epoxi y aceite de silicona de dimetil
- Todas las agujas se suministran estériles envueltas en bolsas individuales a prueba de manipulación
- El sencillo sistema de codificación por colores permite identificar fácilmente los tamaños necesarios
- Uso con una amplia gama de jeringas estériles
- Las agujas se esterilizan con óxido de etileno hasta un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10 - 6 clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
- Marcado CE y sin látex
- Se suministra en cajas de 100 agujas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE |
| Material | Aceite de dimetilsilicona, Resina epoxi, Polipropileno, Acero inoxidable |
| Color | Verde |
| Calibre de aguja | 21 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,8 mm |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Aguja hipodérmica estéril de un solo uso |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | Caja de 100 |
| Mostrar más |