Learn More
- Home
- Products
- Primeros auxilios y medicina
- Productos de atención al paciente
- Jeringas médicas
- Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™
Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™
Código de producto. 15331537
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Marfil
Marrón
Marrón
Morado
Naranja
Negra
Rosa
Verde
Estilo de punta de aguja:
11° regular
17° corto
Bisel triple de 11°
Longitud (métrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
26 product options available for selection
| Código de producto. | Calibre de aguja | Color | Estilo de punta de aguja | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15331537 | 19 G | Marfil | 11° regular | 25 mm | paquete de 100 |
| 15351557 | 18 G | Rosa | 17° corto | 38 mm | paquete de 100 |
| 15473031 | 19 G | Marfil | 11° regular | 38 mm | paquete de 100 |
| 15341537 | 19 G | Marfil | 11° regular | 38 mm | paquete de 100 |
| 15361557 | 19 G | Marfil | 17° corto | 38 mm | paquete de 100 |
| 15428652 | 19 G | Marfil | 11° regular | 50 mm | paquete de 100 |
| 15371537 | 21 G | Verde | 11° regular | 16 mm | paquete de 100 |
| 15438652 | 21 G | Verde | 11° regular | 50 mm | paquete de 100 |
| 15301547 | 22 G | Negra | 11° regular | 32 mm | paquete de 100 |
| 15331547 | 23 G | Azul | 11° regular | 16 mm | paquete de 100 |
| 15351547 | 23 G | Azul | 11° regular | 32 mm | paquete de 100 |
| 15361547 | 24 G | Morado | 11° regular | 25 mm | paquete de 100 |
| 15391547 | 25 G | Naranja | 11° regular | 25 mm | paquete de 100 |
| 15331557 | 27 G | Gris | 11° regular | 16 mm | paquete de 100 |
| 15391557 | 30 G | Amarillo | 11° regular | 13 mm | paquete de 100 |
| 15311557 | 26 G | Marrón | 11° regular | 23 mm | paquete de 100 |
| 15301557 | 26 G | Marrón | Bisel triple de 11° | 13 mm | paquete de 100 |
| 15371547 | 25 G | Naranja | Bisel triple de 11° | 16 mm | paquete de 100 |
| 15361537 | 20 G | Amarillo | Bisel triple de 11° | 38 mm | paquete de 100 |
| 15321547 | 22 G | Negra | Bisel triple de 11° | 38 mm | paquete de 100 |
| 15341547 | 23 G | Azul | Bisel triple de 11° | 25 mm | paquete de 100 |
| 15341557 | 27 G | Gris | Bisel triple de 11° | 19 mm | paquete de 100 |
| 15391537 | 21 G | Verde | Bisel triple de 11° | 38 mm | paquete de 100 |
| 15381537 | 21 G | Verde | 11° regular | 25 mm | paquete de 100 |
| 15351537 | 20 G | Amarillo | 11° regular | 25 mm | paquete de 100 |
| 15321537 | 18 G | Rosa | 11° regular | 38 mm | paquete de 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15331537
Proveedor
Terumo™
N.º de proveedor
8AN1925R1
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas con polipropileno, acero inoxidable, resina de epoxi y aceite de silicona de dimetil
- Todas las agujas se suministran estériles envueltas en bolsas individuales a prueba de manipulación
- El sencillo sistema de codificación por colores permite identificar fácilmente los tamaños necesarios
- Uso con una amplia gama de jeringas estériles
- Las agujas se esterilizan con óxido de etileno hasta un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10 - 6 clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
- Marcado CE y sin látex
- Se suministra en cajas de 100 agujas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE |
| Material | Aceite de dimetilsilicona, Resina epoxi, Polipropileno, Acero inoxidable |
| Color | Marfil |
| Calibre de aguja | 19 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,1 mm |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Tipo de producto | Aguja hipodérmica estéril de un solo uso |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | Caja de 100 |
| Estilo de punta de aguja | 11° regular |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas estériles |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más Mostrar menos |