Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de sílice de fase normal Hypersil™, 3 μm, 4 mm x 150 mm
Código de producto. 10221285 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10221285 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10221285
Marca: Thermo Scientific™ 30003154030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 0%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase normal
  • Formato de columna: Análisis
  • Tamaño de partícula: 3 μm
  • Tamaño de poro: 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 0 %
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal