Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in de sílice Hypersil™
Código de producto. 10038992 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
:
2,1 x 10 mm diámetro interior x longitud; tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto.
10038992 2,1 x 10 mm diámetro interior x longitud; tamaño de partículas de 5 μm
1 options
Código de producto. 10038992
Proveedor: Thermo Scientific™ 30005012101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna.
Los cartuchos protectores drop-in de sílice Thermo Scientific™ Hypersil ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Disponibles en paquetes de 4
Requiere:
Soporte de cartucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Hypersil Classical