Learn More
Thermo Scientific™ Columna para LC Hypersil™ SAS C1
Código de producto. 11547481 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11547481 200 mm cada uno
11537481 125 mm cada uno
2 options
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11547481
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 30505204630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Separe compuestos moderadamente polares y multifuncionales con las columnas para™ LC™ Thermo ScientificTM Hypersil SAS C1.
  • Un material de fase inversa de cadena de alquilos corta
  • Selectividad para compuestos polares y multifuncionales
  • Se puede utilizar en separaciones de pares de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L13
Fase estacionaria C1
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 2,50%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa y emparejamiento de iones
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.