Descripción
- Un material de fase inversa de cadena de alquilos corta
- Selectividad para compuestos polares y multifuncionales
- Se puede utilizar en separaciones de pares de iones
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L13 |
| Mostrar más |