Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP Si
Código de producto. 16379126 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,58 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,58 mm (1/8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
16379126 150 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16349106 8 mm 10 mm Precolumna cada uno
16359106 20 mm 10 mm Precolumna cada uno
16369106 30 mm 10 mm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16379106 30 mm 10 mm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16389106 20 mm 20 mm Precolumna cada uno
16399106 30 mm 20 mm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16309116 30 mm 20 mm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16319116 50 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16329116 50 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16339116 50 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16349116 50 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16359116 50 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16369116 100 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16379116 100 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16389116 100 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16399116 100 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16309126 100 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16319126 150 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16329126 150 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16339126 150 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16349126 150 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16359126 150 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16369126 150 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16389126 150 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16399126 150 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16309136 250 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16319136 250 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16329136 250 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16339136 250 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16349136 250 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16359136 250 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16369136 250 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16379136 250 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16389136 250 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
35 options
Código de producto. 16379126
Marca: Thermo Scientific™ 40405159370XL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Separe los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares con las columnas para LC preparativas Hypersil PREP Si para métodos de fase normal, adecuadas para aplicaciones USP L3.
Utilice las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si para ampliar su método analítico de cromatografía de fase normal. La química del sílice separa compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Cromatografía de fase normal
  • Sílice para separar compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
  • USP L3.
  • pH estable de 2 a 7.
  • Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, XtendedLife
Diámetro (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 2200 psi (152 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 7
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 195 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Material de embalaje Sílice esférico, completamente poroso
Carga de carbono 0 %
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal