Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP ODS C18
Código de producto. 16389016 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
50 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,59 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,59 mm (1/8 in)
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
16389016 20 mm 20 mm 10 μm Precolumna cada uno
16388976 50 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398976 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308986 100 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16318986 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328986 150 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338986 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16348986 250 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358986 250 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368986 50 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378986 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16388986 50 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398986 50 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308996 50 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318996 100 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328996 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338996 100 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16348996 100 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358996 100 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16368996 150 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378996 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16388996 150 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398996 150 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16309006 150 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16319006 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16329006 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16339006 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16349006 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16359006 250 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16369006 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16379006 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16389006 250 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16399006 250 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16309016 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16319016 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16329016 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16339016 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16349016 8 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16359016 20 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16369016 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16379016 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16399016 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16309026 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16319026 50 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16329026 50 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16339026 50 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16349026 100 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16359026 100 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16369026 100 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16379026 150 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16389026 150 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16399026 150 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16309036 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16319036 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16329036 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16339036 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16349036 250 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16359036 250 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16369036 250 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16379036 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16389036 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16399036 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16309046 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
63 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16389016
Marca: Thermo Scientific™ 40210029023A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Perfecta para flujos de trabajo rutinarios, nuestra columna para LC preparativa Hypersil PREP ODS es una columna C18 de uso general que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones USP L1.
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Esta columna C18 es una columna de uso general utilizada en una amplia gama de aplicaciones, perfecta para flujos de trabajo rutinarios.
Para aplicaciones rutinarias
  • Selectividad C18 (USP L1).
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato de columna Precolumna
Diámetro (métrico) 20 mm
Para utilizar con La precolumna requiere el uso de un soporte de precolumnas preparativas, 889-020
Longitud (métrico) 20 mm
Presión máxima 4300 psi (295 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 195 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice esférico, completamente poroso
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.