Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS C18
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS C18
Código de producto. 16488413 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16488413 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498403 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408413 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16418413 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16428413 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438413 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448413 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16458413 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16468413 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16478413 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498413 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408423 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16418423 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16428423 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438423 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448423 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16458423 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16468423 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16478423 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16488423 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498423 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408433 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16418433 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16428433 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438433 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16448433 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16458433 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16468433 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16478433 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16488433 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498433 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408443 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16418443 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16428443 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16438443 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448443 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16458443 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16468443 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16478443 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16488443 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16498443 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16408453 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16418453 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16428453 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438453 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448453 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16458453 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16468453 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16478453 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16488453 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498453 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408463 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16418463 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16428463 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16438463 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448463 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16458463 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16468463 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16478463 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16488463 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498463 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16408473 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16418473 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
Código de producto. 16488413
Marca: Thermo Scientific™ 41005054630
Descripción
Maximice la retención y la carga con las columnas para LC de fase reversa Hypersil PREP HS C18, que ofrecen una alta capacidad de carga y son adecuadas para aplicaciones USP-L1.
Maximice la retención y la carga con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones que le permiten ampliar fácilmente su método analítico, incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con base de sílice están rellenas de partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å que ofrece retención de C18, una excelente opción para aplicaciones de purificación de moléculas pequeñas y fármacos.
Opción excelente para aplicaciones de rutina
- Selectividad C18 (USP L1): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
- pH estable de 2 a 9.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 350 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 15 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |