Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS C18
Código de producto. 16408463 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,58 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,58 mm (1/8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
16408463 150 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16498403 50 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16408413 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16418413 100 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16428413 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438413 150 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448413 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16458413 250 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16468413 250 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478413 50 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16488413 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498413 50 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16408423 50 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16418423 50 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16428423 100 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438423 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448423 100 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16458423 100 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16468423 100 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16478423 150 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16488423 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498423 150 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16408433 150 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16418433 150 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16428433 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438433 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16448433 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16458433 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16468433 250 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478433 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16488433 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498433 250 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16408443 250 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16418443 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16428443 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16438443 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448443 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16458443 8 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16468443 20 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16478443 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16488443 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16498443 20 mm 20 mm 10 μm Precolumna cada uno
16408453 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16418453 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16428453 50 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438453 50 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448453 50 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16458453 100 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16468453 100 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478453 100 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16488453 150 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498453 150 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16418463 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16428463 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16438463 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448463 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16458463 250 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16468463 250 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478463 250 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16488463 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498463 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16408473 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16418473 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
63 options
Código de producto. 16408463
Marca: Thermo Scientific™ 41010159270XL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice la retención y la carga con las columnas para LC de fase reversa Hypersil PREP HS C18, que ofrecen una alta capacidad de carga y son adecuadas para aplicaciones USP-L1.
Maximice la retención y la carga con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones que le permiten ampliar fácilmente su método analítico, incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con base de sílice están rellenas de partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å que ofrece retención de C18, una excelente opción para aplicaciones de purificación de moléculas pequeñas y fármacos.
Opción excelente para aplicaciones de rutina
  • Selectividad C18 (USP L1): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 9.
  • Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, XtendedLife
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 3500 psi (240 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa