Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS Si
Código de producto. 16399086 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,59 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,59 mm (1/8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
16399086 100 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16319046 50 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16329046 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16339046 100 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16349046 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16359046 150 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16369046 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16379046 250 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16389046 250 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16399046 50 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16309056 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16319056 50 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16329056 50 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16339056 50 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16349056 100 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16359056 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16369056 100 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16379056 100 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16389056 100 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16399056 150 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16309066 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16319066 150 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16329066 150 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16339066 150 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16349066 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16359066 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16369066 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16379066 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16389066 250 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16399066 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16309076 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16319076 250 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16329076 250 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16339076 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16349076 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16359076 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16369076 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16379076 8 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16389076 20 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16399076 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16309086 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16319086 20 mm 20 mm 10 μm Precolumna cada uno
16329086 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16339086 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16349086 50 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16359086 50 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16369086 50 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16379086 100 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16389086 100 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16309096 150 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16319096 150 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16329096 150 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16339096 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16349096 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16359096 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16369096 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16379096 250 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16389096 250 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16399096 250 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16309106 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16319106 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16329106 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16339106 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
63 options
Código de producto. 16399086
Marca: Thermo Scientific™ 40310109270XL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Separe los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante columnas de LC Hypersil PREP Si BDS de fase normal en formatos de escala preparativa y tecnología XtendedLife.
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si, que están rellenas de sílice desactivado de base para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Cromatografía de fase normal
  • Sílice desactivado de base para separar compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
  • USP L3.
  • pH estable de 2 a 7.
  • Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de hardware de columna para HPLC preparativa - basadas en el diámetro interior de la columna (d.i.) y las necesidades de rendimiento de la misma.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, XtendedLife
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 3500 psi (240 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 7
Tamaño de poro 145 Å
Área de la superficie 185 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 0 %
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal