Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS
Código de producto. 16319166 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,59 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,59 mm (1/8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
16319166 150 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16399136 8 mm 10 mm Precolumna cada uno
16309146 20 mm 10 mm Precolumna cada uno
16319146 30 mm 10 mm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16329146 30 mm 10 mm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16339146 20 mm 20 mm Precolumna cada uno
16349146 30 mm 20 mm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16359146 30 mm 20 mm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16369146 50 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16379146 50 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16389146 50 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16399146 50 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16309156 50 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16319156 100 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16329156 100 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16339156 100 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16349156 100 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16359156 100 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16369156 150 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16379156 150 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16389156 150 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16399156 150 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16309166 150 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16329166 150 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16339166 150 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16349166 150 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16359166 250 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16369166 250 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16379166 250 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16389166 250 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16399166 250 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16309176 250 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16319176 250 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16329176 250 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16339176 250 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
35 options
Código de producto. 16319166
Marca: Thermo Scientific™ 40505159370A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una selectividad excepcional para compuestos aromáticos y ligeramente polares con una columna para LC preparativa con desactivación de base Hypersil PREP Phenyl BDS, apta para aplicaciones USP L11.
Mantenga la retención de analitos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa de fenil Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS a medida que amplíe su método. La fase estacionaria se desactiva de base para reducir la actividad del silanol y tiene una hidrofobicidad moderada, lo que la hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad excepcional
  • Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
  • Sílice desactivado de base.
  • Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
  • Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
  • Selectividad de fenil (USP L11).
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, estándar
Diámetro (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 2200 psi (152 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 145 Å
Área de la superficie 185 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 5%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa