Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS
Código de producto. 16319156 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16319156 | 100 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399136 | 8 mm | 10 mm | Precolumna | cada uno |
| 16309146 | 20 mm | 10 mm | Precolumna | cada uno |
| 16319146 | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16329146 | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16339146 | 20 mm | 20 mm | Precolumna | cada uno |
| 16349146 | 30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16359146 | 30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16369146 | 50 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16379146 | 50 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389146 | 50 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399146 | 50 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16309156 | 50 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16329156 | 100 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339156 | 100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16349156 | 100 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16359156 | 100 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16369156 | 150 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16379156 | 150 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389156 | 150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399156 | 150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16309166 | 150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16319166 | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16329166 | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16339166 | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16349166 | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16359166 | 250 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369166 | 250 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16379166 | 250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389166 | 250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399166 | 250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16309176 | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16319176 | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16329176 | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339176 | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
Código de producto. 16319156
Marca: Thermo Scientific™ 40505102130
Descripción
Consiga una selectividad excepcional para compuestos aromáticos y ligeramente polares con una columna para LC preparativa con desactivación de base Hypersil PREP Phenyl BDS, apta para aplicaciones USP L11.
Mantenga la retención de analitos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa de fenil Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS a medida que amplíe su método. La fase estacionaria se desactiva de base para reducir la actividad del silanol y tiene una hidrofobicidad moderada, lo que la hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad excepcional
- Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
- Sílice desactivado de base.
- Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
- Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
- Selectividad de fenil (USP L11).
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 145 Å |
| Área de la superficie | 185 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Material de embalaje | Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa |
| Carga de carbono | 5% |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |