Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS C8
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS C8
Código de producto. 16388926 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16388926 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358916 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368916 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378916 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388916 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398916 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308926 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16318926 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328926 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338926 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348926 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358926 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368926 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378926 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16398926 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308936 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16318936 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328936 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16338936 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348936 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358936 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368936 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378936 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16388936 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398936 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16308946 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16318946 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16328946 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338946 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348946 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358946 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368946 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16378946 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388946 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16398946 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308956 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16318956 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16328956 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16338956 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16348956 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16358956 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16368956 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16378956 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16388956 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398956 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308966 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16318966 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328966 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338966 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16348966 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358966 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368966 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16378966 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388966 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16398966 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308976 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16318976 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328976 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338976 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16348976 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358976 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16368976 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378976 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
Código de producto. 16388926
Marca: Thermo Scientific™ 40105102130
Descripción
Amplíe a LC preparativo con columnas para HPLC Hypersil PREP C8 BDS que ofrecen una selectividad similar a C18 pero con una retención reducida en escala analítica y preparativa.
Amplíe de un método analítico a un método de LC preparativo con la columna para HPLC preparativa de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Con una selectividad similar a la de las columnas C18 y un orden de elución predecible, las columnas C8 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol son ideales para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18
- Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos.
- Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18.
- Sílice desactivado de base.
- Selectividad C8 (USP L7).
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Separaciones más rápidas
- Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18.
- Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 145 Å |
| Área de la superficie | 185 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Material de embalaje | Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa |
| Carga de carbono | 7 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |