Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS C8
Código de producto. 16358916 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,59 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,59 mm (1/8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
16358916 50 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368916 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378916 100 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16388916 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398916 150 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308926 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16318926 250 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328926 250 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338926 50 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16348926 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358926 50 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368926 50 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378926 50 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16388926 100 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398926 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308936 100 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16318936 100 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328936 100 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16338936 150 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16348936 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358936 150 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368936 150 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378936 150 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16388936 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398936 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16308946 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16318946 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16328946 250 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338946 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16348946 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358946 250 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368946 250 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16378946 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16388946 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16398946 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308956 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318956 8 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16328956 20 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16338956 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16348956 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16358956 20 mm 20 mm 10 μm Precolumna cada uno
16368956 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16378956 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16388956 50 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398956 50 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308966 50 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318966 100 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328966 100 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338966 100 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16348966 150 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358966 150 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368966 150 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16378966 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16388966 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16398966 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308976 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318976 250 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328976 250 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338976 250 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16348976 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358976 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16368976 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378976 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
63 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16358916
Brand: Thermo Scientific™ 40103052130
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Amplíe a LC preparativo con columnas para HPLC Hypersil PREP C8 BDS que ofrecen una selectividad similar a C18 pero con una retención reducida en escala analítica y preparativa.
Amplíe de un método analítico a un método de LC preparativo con la columna para HPLC preparativa de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Con una selectividad similar a la de las columnas C18 y un orden de elución predecible, las columnas C8 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol son ideales para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18
  • Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos.
  • Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18.
  • Sílice desactivado de base.
  • Selectividad C8 (USP L7).
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.
Separaciones más rápidas
  • Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18.
  • Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna preparativa, estándar
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 145 Å
Área de la superficie 185 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa