Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS C18
Código de producto. 16348916 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,59 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,59 mm (1/8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
16348916 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16328856 50 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338856 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16348856 100 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358856 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368856 150 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378856 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16388856 250 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398856 250 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308866 50 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16318866 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328866 50 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338866 50 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16348866 50 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16358866 100 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368866 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378866 100 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16388866 100 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398866 100 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16308876 150 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16318876 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328876 150 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338876 150 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16348876 150 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16358876 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368876 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16378876 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16388876 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16398876 250 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308886 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16318886 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328886 250 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338886 250 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16348886 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358886 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16368886 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378886 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16388886 8 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16398886 20 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16308896 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16318896 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16328896 20 mm 20 mm 10 μm Precolumna cada uno
16338896 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) cada uno
16348896 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) cada uno
16358896 50 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16368896 50 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378896 50 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16388896 100 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398896 100 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308906 100 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318906 150 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328906 150 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16338906 150 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16348906 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16358906 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16368906 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16378906 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16388906 250 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16398906 250 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16308916 250 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318916 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16328916 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16338916 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Código de producto. 16348916 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 40010259570XL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplíe con columnas para LC preparativas Hypersil PREP C18 BDS para aplicaciones rutinarias y retención de C18 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol.
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18. Nuestras columnas preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con desactivación terminal y base de sílice ofrecen retención de C18 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol y son una excelente opción para aplicaciones rutinarias que requieren el desarrollo de una escala de LC analítica a preparativa.
Opción excelente para aplicaciones de rutina
  • Selectividad C18 (USP L1).
  • Sílice desactivado de base.
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, XtendedLife
Diámetro (métrico) 50 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 2000 psi (140 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 145 Å
Área de la superficie 185 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa