Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC con fenil Hypersil™
Código de producto. 10243603 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10243603 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10599755 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10291145 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10687745 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
11547501 300 mm 4 mm 5 μm cada uno
10425353 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10233603 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
7 options
Código de producto. 10243603
Marca: Thermo Scientific™ 30905154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizar como columna de uso general con selectividad aromática.
Separe eficazmente los compuestos aromáticos y los compuestos moderadamente polares con las columnas LC de fenil Thermo Scientific™ Hypersil™.
Las fases estacionarias Hypersil clásicas están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de fenil Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • Para la separación de ciertos compuestos aromáticos y compuestos moderadamente polares
  • Características de retención similares a las de Hypersil MOS
  • Selectividad alternativa a C8
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 5%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.