Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC con fenil-2 Hypersil™
Separe los compuestos aromáticos y los compuestos moderadamente polares con las columnas para LC de fenil-2 Hypersil.
Marca:  Thermo Scientific™ 31905-014001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10359333
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Separe los compuestos aromáticos y los compuestos moderadamente polares con las columnas para LC de fenil-2 Thermo Scientific™ Hypersil™.
Las fases estacionarias Hypersil clásicas están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatógrafo, utilice las columnas de fenilo Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención. Compatibles con soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Disponibles en paquetes de 4
Características de la fase sólida de fenilo-2
  • Para la separación de ciertos compuestos aromáticos y compuestos moderadamente polares
  • Características de retención similares a las de Hypersil MOS
  • Selectividad alternativa a C8
Requiere:
Soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq.
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
170 m²/g
L11
Hypersil Classical
5 %
Sí
4 mm
10 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Fenil-2 C8
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para LC con fenil-2 Hypersil™ > 4 o 4,60 x 10 mm de diámetro interior x longitud; tamaño de partícula de 5 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.