Learn More
Thermo Scientific™ Columna Hypersil™ ODS C18, 10 μm
Código de producto. 11517461 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11517461
Marca: Thermo Scientific™ 30110204630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
  • Alta eficacia y reproducibilidad probada
  • Excepcionalmente fiable
  • Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
  • Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa