Learn More
Thermo Scientific™ Columna para LC Hypersil™ MOS C8, 5 μm
Código de producto. p-7139572 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11597461 200 mm 4,6 mm cada uno
11587461 200 mm 2,1 mm cada uno
10334423 100 mm 2,1 mm cada uno
11309081 125 mm 4,6 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11597461
Marca: Thermo Scientific™ 30205204630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analice de forma fiable analitos moderadamente hidrófobos, como pequeños péptidos y proteínas, productos farmacéuticos, esteroides y muestras medioambientales.
  • Fase fiable, de menor retención
  • Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
  • Fabricadas conforme a las directrices de calidad ISO 9001-2000
  • Asequible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 6,50 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa