Descripción
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas conforme a las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequible
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |