Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ MOS C8
Código de producto. 10640146 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10640146 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10322545 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11557461 125 mm 4 mm 3 μm cada uno
10120793 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10528015 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10552855 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10353993 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10374373 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10392765 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
11527471 200 mm 4,6 mm 10 μm cada uno
11537471 250 mm 4,6 mm 10 μm cada uno
10027214 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10640146 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30203154630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6,5%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Para análisis fiables y asequibles de analitos más hidrófobos, como pequeños péptidos y proteínas, productos farmacéuticos, esteroides y muestras medioambientales, utilice las columnas HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.
Reconocidas como un estándar en la industria para HPLC, las fases estacionarias Hypersil son herramientas analíticas de eficacia probada. Las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma ISO 9001-2000.
Para separaciones que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 como alternativa.
  • Fase fiable, de menor retención
  • Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
  • Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
  • Asequibles
Información para pedidos:
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 6,50 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.