Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ MOS C8
Código de producto. 10528015 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10528015
Marca: Thermo Scientific™ 30205154030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6,5%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Para análisis fiables y asequibles de analitos más hidrófobos, como pequeños péptidos y proteínas, productos farmacéuticos, esteroides y muestras medioambientales, utilice las columnas HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.
Reconocidas como un estándar en la industria para HPLC, las fases estacionarias Hypersil son herramientas analíticas de eficacia probada. Las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma ISO 9001-2000.
Para separaciones que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 como alternativa.
  • Fase fiable, de menor retención
  • Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
  • Fabricadas conforme a las directrices de calidad ISO 9001-2000
  • Asequible
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 6,5%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.