Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ MOS-2 C8
Código de producto. 10562075 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10562075
Marca: Thermo Scientific™ 30305014001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan como fase C8 de uso general para analitos ácidos y neutros, con disminución de la actividad silanol
Para análisis fiables y asequibles de analitos más hidrófobos, como pequeños péptidos y proteínas, productos farmacéuticos, esteroides y muestras medioambientales, utilice las columnas HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 C8.
Las fases estacionarias Hypersil se reconocen como estándar en el sector de HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma ISO 9001-2000.
Para separaciones que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 como alternativa.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Fase fiable, de menor retención
  • Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
Requiere:
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6,50 %
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.