Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores Hypersil™ MOS-2 (C8)
Código de producto. 10486934 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10486934 4 mm 3 μm paquete de 4
1 options
Código de producto. 10486934 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30303014001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Fase fiable, de menor retención
  • Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria MOS-2 (C8)