Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de UHPLC Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ
Código de producto. 15622757 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15622757 200 mm cada uno
15602757 100 mm cada uno
15612757 150 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15622757
Marca: Thermo Scientific™ 25302202130V
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para aplicaciones UHPLC de alta presión para retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas en el sistema UHPLC Vanquish.
Consiga una potencia aún mayor de separación, velocidad y rendimiento para la retención y resolución de analitos polares mediante las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ. Estas columnas se desarrollaron junto con el sistema Vanquish UHPLC para aprovechar las capacidades de presión extendida y la solidez del sistema. El resultado es un nuevo nivel de separación, velocidad y rendimiento que resuelve los retos analíticos del análisis de matrices complejas mediante cromatografía líquida (LC) y LC-MS.
Separaciones potentes
La gama ampliada de columnas para UHPLC Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH y Hypersil GOLD VANQUISH ofrecen una gama más amplia de opciones de selectividad y formato para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de UHPLC. Estas columnas ofrecen:
  • Mejores separaciones: la alta eficacia permite la separación de una mezcla muy compleja
  • Más resultados: Alto rendimiento a altos caudales
  • Interacciones más sencillas: Solución de flujo de trabajo ininterrumpido, para separaciones sencillas y fáciles
  • Mayores capacidades: Amplia gama de formatos y selectividades de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Longitud (métrico) 200 mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Polar
Fase Fase reversa