Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil GOLD™
Código de producto. 10556955 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10556955 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10311535 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10279644 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10311125 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10167474 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10437534 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10774077 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10360835 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10498674 200 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10341165 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10065884 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10722157 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10157894 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10127624 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10764447 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10331545 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10066264 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10076744 30 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10524125 30 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10289124 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10629865 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
10371105 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10648905 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10555425 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
24 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10556955
Brand: Thermo Scientific™ 25105252130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Separe de manera eficaz los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal utilizando columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
Consiga una excelente sensibilidad y forma de pico con las columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. El medio de sílice sin unir, altamente pura y con desactivación de base separa eficazmente los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal. Las columnas de tamaño de partículas de 1,9 μm disponibles pueden mejorar la velocidad y la eficacia de sus aplicaciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
  • Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal
Tipo Columna de análisis
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.